Learn More
2-Hydroxypropyl-2-(4-Isobutylphenyl)propanoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17941006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17941006 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17941006 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0002.15
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Hydroxypropyl-2-(4-Isobutylphenyl)propanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
CAS 95093-58-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C16 H24 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
InChI-Formel InChI=1S/C16H24O3/c1-11(2)9-14-5-7-15(8-6-14)13(4)16(18)19-10-12(3)17/h5-8,11-13,17H,9-10H2,1-4H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCC(C)O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropyl-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 264.36
Menge 100 mg
Formelmasse 264.1725 g/mol