Learn More
2-Hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451878 500 g 500 Gramm
11431878 25 g 25 Gramm
11441878 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11451878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14522.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 142-08-5 | C5H5NO | 95.10 g/mol
2-Hydroxypyridine is a bifunctional catalyst for a wide variety of acylation reactions, catalyst for generating β-oxopropyl carbonates from cyclic carbonates and alcohols and in the aminolysis of a polyglutamate. It is used in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxypyridin ist ein bifunktionaler Katalysator für eine Vielzahl von Acylierungsreaktionen, Katalysator für die Erzeugung von β-Oxopropylcarbonaten aus zyklischen Carbonaten und Alkoholen sowie bei der Aminolyse von Polyglutamin. Es wird in der Peptidsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (450 g/l bei 20 °C) und Ethanol, schwer löslich in Benzol und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-08-5
Summenformel C5H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 95.10
MDL-Nummer MFCD00006268
InChI-Schlüssel UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
PubChem CID 8871
ChEBI CHEBI:16540
SMILES O=C1NC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxypyridine
Schmelzpunkt 102°C to 111°C
Dichte 1.39
Siedepunkt 280°C to 281°C
Flammpunkt 210°C (410°F)
Geruch Recognizable
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 105786
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 450g/L @ 20°C and ethanol,slightly soluble in benzene and ether.
IUPAC-Name 1H-Pyridin-2-on
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 98%