missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Hydroxypyridine-d5, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridin-2-ol-D5 |
| Summenformel | C5 D5 N O |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Pyridin-2-ol-d5, 2-Pyridol-d5, 2-Hydroxypyridine-d5, 2-Pyridinol-d5, Pyridin-2-ol-D5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4 H,(H,6,7)/i1D,2 D,3 D,4 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1nc([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-deuteriooxypyridine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.1301 |
| Formelmasse | 100.0685 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur