Learn More
2-Hydroxypyridin-N-oxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035972
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15480548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54207.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13161-30-3 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13161-30-3
Summenformel C5H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 111.1
MDL-Nummer MFCD00006195
InChI-Schlüssel SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 69975
IUPAC-Name 1-Hydroxypyridin-2-on
SMILES C1=CC(=O)N(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxypyridine N-oxide
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Dichte 1.111
Flammpunkt 100°C (212°F)
Menge 5 g
Beilstein 1422545
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) ≥98%