Learn More
2-Hydroxypyrimidinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxypyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 38353-09-2 |
| Summenformel | C4H4N2O .HCl |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2(1H)-Pyrimidinone, 1,2-Dihydropyrimidin-2-one Hydrochloride, 1H-Pyrimidin-2-one Hydrochloride, 2(1H)-Pyrimidone, 2-Hydroxypyrimidine, 2-Oxopyrimidine Hydrochloride, 2-Pyrimidinol Hydrochloride, 2-Pyrimidinone Hydrochloride, 2-Pyrimidone Hydrochloride, NSC 618280 Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4N2O.ClH/c7-4-5-2-1-3-6-4;/h1-3H,(H,5,6,7);1H |
| SMILES | O=C1N=CC=CN1.Cl |
| IUPAC-Name | Pyrimidin-2(1H)-on-Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.55 |
| Formelmasse | 132.49 |