Learn More
2-Hydroxychinoxalin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15269936 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15269936 25 g 25 Gramm
15279936 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269936 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454460250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1196-57-2
Summenformel C8H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00006722
InChI-Schlüssel FFRYUAVNPBUEIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyquinoxaline, quinoxalin-2-ol, 2-quinoxalinol, 2 1h-quinoxalinone, quinoxalin-2 1h-one, quinoxalin-2-one, 2-quinoxalinone, 3-quinoxalinone, 2-quinoxalone, 1,2-dihydroquinoxalin-2-one
PubChem CID 14526
ChEBI CHEBI:38890
IUPAC-Name 1H-Chinoxalin-2-on
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyquinoxaline
Schmelzpunkt 271.0°C to 272.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hot methanol
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyquinoxaline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke