Learn More
2-Imidazolidon Hemihydrat, ≥ 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778855 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10182870
Marke: Thermo Scientific Acros 122040250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 121325-67-5 | C6H14N4O3 | 190.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121325-67-5, 120-93-4
Summenformel C6H14N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.20
MDL-Nummer MFCD02662355
InChI-Schlüssel KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
PubChem CID 2723651
IUPAC-Name Imidazolidin-2-on;Hydrat
SMILES O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Imidazolidone hemihydrate
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 265g/mL
Siedepunkt >100.0°C
Flammpunkt 265°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Merck Index 14, 4914
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: 1800g/L water (40°C)
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle oder kristallines Pulver