Learn More
2-Iod-2-Methylpropan, 95 %, stab. mit Kupferpulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327845 100 g 100 Gramm
11317845 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327845 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02786.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 €
    166.65 € / 100 Gramm
    Sparen 18.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 558-17-8 | C4H9I | 184.02 g/mol
2-Iodo-2-methylpropane is used as a chemical reagent in organic synthesis. Further, it serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iod-2-Methylpropan wird als chemisches Reagenz in der organischen Synthese verwendet. Darüber hinaus dient es als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Ether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 558-17-8
Summenformel C4H9I
Molekulargewicht (g/mol) 184.02
MDL-Nummer MFCD00001068
InChI-Schlüssel ANGGPYSFTXVERY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl iodide, propane, 2-iodo-2-methyl, trimethyliodomethane, t-butyl iodide, unii-e5hy19g10p, 2-jod-2-methylpropan, sjphavimup@, tert-c4h9i, 2-iodo-2-methyl propane, 2-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 11206
IUPAC-Name 2-iodo-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-2-methylpropane
Namenshinweis stabilized with copper powder
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 1.547
Siedepunkt 99°C to 100°C
Flammpunkt 7°C (44°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.491
Menge 100 g
UN-Nummer UN2391
Beilstein 505950
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and ether.
Formelmasse 184.02
Reinheit (%) 95%