Learn More
2-Jod-4-(Trifluoromethyl)Benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455607
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455607 250 mg 250 Milligramm
15435607 1 g 1 Gramm
15445607 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32839.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Das als Ausgangsmaterial verwendete 10-Chlor-8-Fluor-10, 11-Dihydro-2-Trifluormethyldibenzothiepin kann aus 2-Jod-4-Trifluoromethyl-Benzoesäure und 4-Fluorthiophenol hergestellt werden.
Löslichkeit
Schwer löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54507-44-7
Summenformel C8H4F3IO2
Molekulargewicht (g/mol) 316.018
MDL-Nummer MFCD06408817
InChI-Schlüssel WCLYLTXCKMZNOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-iodo-4-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-iodo-4-trifluoromethyl, 2-iodo-4-trifluoromethylbenzoicacid, 2-iodo-4-trifluoromethyl-benzoicacid
PubChem CID 16244090
IUPAC-Name 2-Iod-4-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)I)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble.
Formelmasse 316.02
Reinheit (%) 98%