Learn More
2-Iod-m-Xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495483
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11495483 5 g -
11405493 25 g 25 Gramm
11415493 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11495483
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13439.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 608-28-6 | C8H9I | 232.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-28-6
Summenformel C8H9I
Molekulargewicht (g/mol) 232.064
MDL-Nummer MFCD00019012
InChI-Schlüssel QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-m-xylene, 2,6-dimethyliodobenzene, m-xylene, 2-iodo, benzene, 2-iodo-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2-iodobenzene, 2-iodo-1,3-dimethyl-benzene, 2,6-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-o-xylene, pubchem3867, acmc-1axwc
PubChem CID 69097
IUPAC-Name 2-iod-1,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-m-xylene
Dichte 1.62
Siedepunkt 230°C to 231°C
Menge 5 g
Brechungsindex 1.6025
Beilstein 1857414
Formelmasse 232.07
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyliodobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-iodo-1,3-dimethylbenzene