Learn More
2-Iodo-p-xylol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324434
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11324434 10 g -
11334434 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11324434
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01055.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1122-42-5 | C8H9I | 232.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-42-5
Summenformel C8H9I
Molekulargewicht (g/mol) 232.064
MDL-Nummer MFCD00013708
InChI-Schlüssel WYZVNUSNUCABRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-p-xylene, 1,4-dimethyl-2-iodobenzene, p-xylene, 2-iodo, 1-iodo-2,5-dimethylbenzene, benzene, 2-iodo-1,4-dimethyl, 2-iodo-4-xylene, 2,5-dimethyliodobenzene, 2-iodo-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-dimethyl-1-iodobenzene, pubchem3875
PubChem CID 70731
IUPAC-Name 2-iod-1,4-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-p-xylene
Dichte 1.617
Siedepunkt 229°C to 230°C
Menge 10 g
Brechungsindex 1.598
Beilstein 1905728
Formelmasse 232.07
Reinheit (%) ≥98%