missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Iodo-p-xylol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7043504
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11324434 10 g -
11334434 50 g 50 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11324434

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01055.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1122-42-5 | C8H9I | 232.064 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1122-42-5
Summenformel C8H9I
Molekulargewicht (g/mol) 232.064
MDL-Nummer MFCD00013708
InChI-Schlüssel WYZVNUSNUCABRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-p-xylene, 1,4-dimethyl-2-iodobenzene, p-xylene, 2-iodo, 1-iodo-2,5-dimethylbenzene, benzene, 2-iodo-1,4-dimethyl, 2-iodo-4-xylene, 2,5-dimethyliodobenzene, 2-iodo-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-dimethyl-1-iodobenzene, pubchem3875
PubChem CID 70731
IUPAC-Name 2-iod-1,4-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)I

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Iodo-p-xylene
Dichte 1.617
Siedepunkt 229°C to 230°C
Menge 10 g
Brechungsindex 1.598
Beilstein 1905728
Formelmasse 232.07
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.