Learn More
2-Iodbenzonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Iodobenzonitrile |
| CAS | 4387-36-4 |
| Summenformel | C7H4IN |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 1-Cyano-2-iodobenzene, 2-Cyanophenyl Iodide, 2-Iodophenyl Cyanide, o-Cyanophenyl Iodide, o-Iodobenzonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H |
| SMILES | Ic1ccccc1C#N |
| IUPAC-Name | 2-Iodbenzonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 229.02 |
| Formelmasse | 228.9388 |