Learn More
2-Iodbutan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489037 50 g 50 Gramm
11499037 250 g 250 Gramm
11349599 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20619.18
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 513-48-4 | C4H9I | 184.02 g/mol
It is used as a solvent organic synthesis and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als organische Lösungsmittelsynthese und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Alkohol und Diethylether.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 513-48-4
Summenformel C4H9I
Molekulargewicht (g/mol) 184.02
MDL-Nummer MFCD00001072
InChI-Schlüssel IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyl iodide, butane, 2-iodo, 2-butyl iodide, sec-iodobutane, 2-jodbutan, 2-jodbutan czech, 2-iodanylbutane, 2-iodobutan, 2-iodo-butane, sec.-butyl iodide
PubChem CID 10559
IUPAC-Name 2-Iodobutan
SMILES CCC(C)I
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Iodobutane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -104°C
Dichte 1.597
Siedepunkt 119°C to 120°C
Flammpunkt 21°C (70°F)
Geruch Ether-like
Strukturformel CH3CH2CHICH3
Brechungsindex 1.4991
Menge 50 g
UN-Nummer UN2390
Beilstein 1718777
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1574
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
Formelmasse 184.02
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Iodobutane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodobutane