Learn More
2-Iodethanol, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457626 25 g 25 Gramm
11447626 5 g 5 Gramm
11467626 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11457626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14658.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 624-76-0 | C2H5IO | 171.97 g/mol
2-Iodoethanol is used in the preparation of the neuroexcitants such as 4-dicarboxylic acid, alfa-kainic acid, 3-(carboxymethyl)pyrrolidine-2 and alfa-isokainic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodethanol wird zur Herstellung der Neuroexcitantien wie 4-Dicarbonsäure, Alpha-Kainsäure, 3-(Carboxymethyl)pyrrolidin-2 und Alpha-Isokaininsäure verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit sauren Anhydriden, sauren Chloriden, Phosphorhalogeniden, starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-76-0
Summenformel C2H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 171.97
MDL-Nummer MFCD00002830
InChI-Schlüssel QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-iodo, iodoethanol, ethylene iodohydrin, 2-iodoethan-1-ol, iodoethyl alcohol, 2-indoethanol, 2-iodo ethanol, 2-iodo-ethanol, 2-iodo-1-ethanol, 2-iodoethyl alcohol
PubChem CID 12225
IUPAC-Name 2-Iodethanol
SMILES OCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodoethanol
Namenshinweis stabilized with copper
Dichte 2.202
Siedepunkt 85°C (25 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel ICH2CH2OH
Brechungsindex 1.572
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1098258
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 171.96
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodoethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoethanol