Learn More
2-Iodimidazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448357 1 g 1 Gramm
15458357 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51868.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3034-62-6 | Molecular Formula: C3H3IN2 | Molecular Weight: 193.975 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3034-62-6
Summenformel C3H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 193.975
MDL-Nummer MFCD00159701
InChI-Schlüssel MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoimidazole, iodoimidazole, 1h-imidazole, 2-iodo, sftheavililuh@, 2-iodoimidazole hcl, pubchem9423, acmc-1aies, 2-iodo imidazole
PubChem CID 2773468
IUPAC-Name 2-Iod-1H-Imidazol
SMILES C1=CN=C(N1)I
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Iodoimidazole
Schmelzpunkt 190°C to 191°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 193.96
Reinheit (%) 96%