Learn More
2-Iodphenol, TRC
Artikelnummer. 30405771
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405771 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7175005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodophenol
CAS 533-58-4
Summenformel C6H5IO
Menge 5 g
Synonym NSC 9245, o-Iodophenol
InChI-Formel InChI=1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
SMILES Oc1ccccc1I
IUPAC-Name 2-Iodphenol
Molekulargewicht (g/mol) 220.01
Formelmasse 219.9385