Learn More
2-Iodpropan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477347 100 g 100 Gramm
11339599 25 g 25 Gramm
11487347 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15066.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169.993 g/mol
2-Iodopropane is used to prepare butyric and isobutyric acid, as a solvent, also used in medicine and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodpropan wird zur Herstellung von Buttersäure und Isobuttersäure als Lösungsmittel verwendet und findet auch in der Medizin und in der organischen Synthese Anwendung.
Löslichkeit
In Wasser löslich (1.4 g/l).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-30-9
Summenformel C3H7I
Molekulargewicht (g/mol) 169.993
MDL-Nummer MFCD00001071
InChI-Schlüssel FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
IUPAC-Name 2-Iodpropan
SMILES CC(C)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodopropane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt °C to 90°C
Dichte 1.701
Siedepunkt 88°C to 90°C
Flammpunkt 42°C (107°F)
Prozentgehaltsbereich 98%, stabilized with copper
Brechungsindex 1.4982
Menge 100 g
UN-Nummer UN2392
Beilstein 1098244
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5214
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(1.4g/L).
Formelmasse 169.99
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodopropane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodopropane