Learn More
2-Iodpropan, 98+ %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10124180 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10124180 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10011880 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10124180 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 164965000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-30-9 , 7440-50-8
Summenformel C3H7I
Molekulargewicht (g/mol) 169.99
MDL-Nummer MFCD00001071
InChI-Schlüssel FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
IUPAC-Name 2-Iodpropan
SMILES CC(C)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodopropane
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -90.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.7000g/mL
Siedepunkt 90.0°C
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHI
Brechungsindex 1.4972 to 1.4992
Menge 500 mL
Beilstein 01, 114
Merck Index 15, 5260
Relative Dichte 1.7
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with chloroform,ehter,alcohol and,benzene
Stabilisator copper
Formelmasse 169.99
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit