Learn More
2-Iodpyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386699 1 g 1 Gramm
11396699 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26244.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 32111-21-0 | C4H3IN2 | 205.986 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32111-21-0
Summenformel C4H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 205.986
MDL-Nummer MFCD01319019
InChI-Schlüssel OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
PubChem CID 642841
IUPAC-Name 2-Iodpyrazin
SMILES C1=CN=C(C=N1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodopyrazine
Dichte 2.086
Siedepunkt 109°C to 110°C (34 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.655
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 205.98
Reinheit (%) 95%