Learn More
2-Iodpyridin-4-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11365095 1 g 1 Gramm
15494017 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365095 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31002.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58481-10-0 | Molecular Formula: C6H4INO2 | Molecular Weight: 249.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58481-10-0
Summenformel C6H4INO2
Molekulargewicht (g/mol) 249.007
MDL-Nummer MFCD06800803
InChI-Schlüssel FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoisonicotinic acid, 2-iodo-isonicotinic acid, 2-iodo-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylicacid, pubchem16692, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 14530245
IUPAC-Name 2-Iodpyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 249.01
Reinheit (%) 95%