Learn More
2-Iodpyridin-4-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15494017
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15494017 250 mg 250 Milligramm
11365095 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15494017 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H31002.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58481-10-0 | Molecular Formula: C6H4INO2 | Molecular Weight: 249.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58481-10-0
Summenformel C6H4INO2
Molekulargewicht (g/mol) 249.007
MDL-Nummer MFCD06800803
InChI-Schlüssel FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoisonicotinic acid, 2-iodo-isonicotinic acid, 2-iodo-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylicacid, pubchem16692, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 14530245
IUPAC-Name 2-Iodpyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)I
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 249.01
Reinheit (%) 95%