Learn More
2-Iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449538
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15449538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63062.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5029-67-4 | C5H4IN | 205.00 g/mol
2-Iodopyridine is a reagent used in the preparation of human NAD+-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodpyridin ist ein Reagenz, das zur Herstellung humaner NAD+-abhängiger 15-Hydroxyprostaglandin-Dehydrogenasehemmer verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5029-67-4
Summenformel C5H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 205.00
MDL-Nummer MFCD00464928
InChI-Schlüssel CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-pyridine, pyridine, iodo, iodopyridine, 2-iodo pyridine, 2-iodopyridine, 2-pyridyl iodide, 2-pyridyl iodide;, pyridine, 2-iodo, pubchem4074, acmc-1avou
PubChem CID 221126
IUPAC-Name 2-Iodpyridin
SMILES IC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodopyridine
Schmelzpunkt 52°C (decomposition)
Farbe Gelb
Dichte 1.928 g/mL
Brechungsindex 1.632
Menge 5 g
Beilstein 105790
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 205
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest