Learn More
2-Iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Iodopyridine is a reagent used in the preparation of human NAD+-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodpyridin ist ein Reagenz, das zur Herstellung humaner NAD+-abhängiger 15-Hydroxyprostaglandin-Dehydrogenasehemmer verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
2-Iodpyridin ist ein Reagenz, das zur Herstellung humaner NAD+-abhängiger 15-Hydroxyprostaglandin-Dehydrogenasehemmer verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Iodopyridine |
Schmelzpunkt | 52°C (decomposition) |
Farbe | Gelb |
Dichte | 1.928 g/mL |
Brechungsindex | 1.632 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 105790 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 205 |