Learn More
2-Iodresorcinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447597
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447597 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15447597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35941.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodoresorcinol
CAS 41046-67-7
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Summenformel C6H5IO2
MDL-Nummer MFCD09701440
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 2-iodoresorcinol, 2-iodo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 2-iodo, 2-iodo-1,3-dihydroxybenzene, iodoresorcinol, ambkkkkk491, acmc-1aol8, 1,3-benzenediol,2-iodo, 2-iodo-benzene-1,3-diol, 2-iodo-1,3-benzenediol #
InChI-Schlüssel BNJXHRMYHDWZKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)I)O
IUPAC-Name 2-iodbenzol-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 236.008
PubChem CID 616833
Formelmasse 236.01
Reinheit (%) 97%