Learn More
2-Iodotoluol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Iodotoluene |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7I/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3 |
| Formelmasse | 217.9592 |