Learn More
2-iso-Propylphenol-d12, CDN
Artikelnummer. 30314454
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30314454 0.25 g 0.25 Gramm
30323228 0.5 g 0.50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314454
Marke: CDN CDND58630.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylphenol-D12
CAS 2708278-21-9
Summenformel C9 D12 O
Menge 0.25 g
Synonym 2-iso-Propylphenol-d12, 2-[1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]phenol-O,3,4,5,6-d5, 2-(Propan-2-yl-d7)phenol-d5, 2-Isopropylphenol-D12, o-Hydroxycumene-d12, o-Isopropylphenol-d12
InChI-Formel InChI=1 S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D/hD
SMILES [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,2,3,4-tetradeuterio-5-deuteriooxy-6-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)benzene
Molekulargewicht (g/mol) 148.265
Formelmasse 148.164 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity