Learn More
2-Isobutyl-1,3-dithian, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11437004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11437004 100 g -
11417004 5 g 5 Gramm
11427004 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437004 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21471.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69824-23-3
Summenformel C8H16S2
Molekulargewicht (g/mol) 176.336
MDL-Nummer MFCD00040290
InChI-Schlüssel WGIHYSKTNRQNHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutyl-1,3-dithiane, 2-2-methylpropyl-1,3-dithiane, 1,3-dithiane, 2-2-methylpropyl, wgihysktnrqnhp-uhfffaoysa
PubChem CID 7567618
IUPAC-Name 2-(2-Methylpropyl)-1,3-Dithian
SMILES CC(C)CC1SCCCS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isobutyl-1,3-dithiane
Brechungsindex 1.5315
Menge 100 g
Formelmasse 176.35
Reinheit (%) 97%