Learn More
2-Isobutyl-4,5-dimethyl-3-thiazolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11451310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451310 10 g 10 Gramm
11441310 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451310 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26379.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65894-83-9
Summenformel C9H17NS
Molekulargewicht (g/mol) 171.30
MDL-Nummer MFCD01680822
InChI-Schlüssel FDOISHJOXPONIV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,5-dimethyl-2-isobutyl-3-thiazoline, 2-isobutyl-4,5-dimethyl-2,5-dihydrothiazole, 2-isobutyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline, 2,5-dihydro-4,5-dimethyl-2-2-methylpropyl thiazole, thiazole, 2,5-dihydro-4,5-dimethyl-2-2-methylpropyl, fema no. 3621, 2-isobutyl-4,5-dimethyl thiazoline, 4,5-dimethyl-2-2-methylpropyl-2,5-dihydro-1,3-thiazole, 2,5-dihydro-2-isobutyl-4,5-dimethylthiazole, 3-thiazoline, 4,5-dimethyl-2-isobutyl
PubChem CID 4120025
IUPAC-Name 4,5-Dimethyl-2-(2-Methylpropyl)-2,5-Dihydro-1,3-Thiazol
SMILES CC(C)CC1SC(C)C(C)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isobutyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline
Dichte 1.487
Siedepunkt 208°C
Flammpunkt 87°C (189°F)
Brechungsindex 1.487
Menge 10 g
Formelmasse 171.3
Reinheit (%) 97%