Learn More
2-Isopropyl-d7 Thioxanthon, TRC
Artikelnummer. 30394922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30394922 10 mg
30399603 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30394922 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI87350210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1173019-24-3
Summenformel C16H7D7OS
Molekulargewicht (g/mol) 261.39
Synonym 2-(1-Methylethyl-d7)-9H-thioxanthen-9-one, 2-(Isopropyl-d7)-9H-thioxanthen-2-one, 2-(Isopropyl-d7)thioxanthen-9-one, ITX-d7, Photocure ITX-P-d7, Quantacure 597-d7, Quantacure 659-d7, Quantacure ITX-d7, Speedcure ITX-d7
SMILES O=C1C2=C(C=CC(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C2)SC3=CC=CC=C31
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropyl-d7 Thioxanthone
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3/i1D3,2D3,10D