Learn More
2-Isopropylamino-2'-Methoxyacetophenon, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11444660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444660 1 g 1 Gramm
11434660 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444660 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50734.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902836-89-9
Summenformel C12H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.273
MDL-Nummer MFCD08064237
InChI-Schlüssel FGSJNHHRBVOFTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylamino-2'-methoxyacetophenone, 2-isopropylamino-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-isopropylamino-1-2-methoxy-phenyl-ethanone, 1-2-methoxyphenyl-2-methylethyl amino ethan-1-one
PubChem CID 24208808
IUPAC-Name 1-(2-Methoxyphenyl)-2-(Propan-2-ylamino)ethanon
SMILES CC(C)NCC(=O)C1=CC=CC=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylamino-2'-methoxyacetophenone
Menge 1 g
Formelmasse 207.27