Learn More
2-Isopropylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120552 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10120552 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10333812 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10120552 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 259390050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 643-28-7
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00007720
InChI-Schlüssel YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
PubChem CID 12561
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylaniline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun oder Orange bis Gelb
Dichte 0.9550g/mL
Siedepunkt 112.0°C to 113.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHC6H4NH2
Brechungsindex 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.955
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name 2-(propan-2-yl)aniline
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Isopropylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.