Learn More
2-Isopropylphenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Isopropylphenol |
| CAS | 88-69-7 |
| Summenformel | C9 H12 O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. C (EP), Phenol, 2-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), Phenol, o-isopropyl- (8CI), 2-(Propan-2-yl)phenol, 2-Isopropylphenol, NSC 5103, o-Cumenol, o-Hydroxycumene, o-Isopropylphenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccccc1O |
| IUPAC-Name | 2-Propan-2-ylphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.19 |
| Formelmasse | 136.0888 |