Learn More
2-Keto-D-Gluconsäure, Hemi-Kalziumsalz-Monohydrat, >98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473050 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473050 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11473050 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210036510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 €
    1182.30 € / 10 Gramm
    Sparen 62.70 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2-Keto-D-Glukonsäure-Hemicalciumsalz ist ein Hemicalciumsalz der 2-Keto-D-Gluconsäure. Es wird aus D-Glucose hergestellt
Chemische Identifikatoren
CAS 3470-37-9
Summenformel C12H20CaO14
Molekulargewicht (g/mol) 428.356
MDL-Nummer MFCD00149104
InChI-Schlüssel QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Synonym Calcium-2-Keto-D-Gluconat
PubChem CID 131852723
IUPAC-Name Calcium;(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexansäure
SMILES C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Keto-D-gluconsäure, Hemicalciumsalz
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 98 %
Menge 10 g
Formelmasse 213.2
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium Salt Monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium SaltMonohydrate