Learn More
2-Keto-D-Gluconsäure Hemikalzium-Salz-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 3808734 |
| Optische Drehung | −70° (c=2 in Water) |
| Formelmasse | 231.22 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Physikalische Form | Pulver |