Learn More
2-Keto-D-Gluconsäure Hemikalzium-Salz-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440617 10 g 10 Gramm
15420617 1 g 1 Gramm
15430617 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66609.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3470-37-9 | C12H20CaO14 | 428.356 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3470-37-9
Summenformel C12H20CaO14
Molekulargewicht (g/mol) 428.356
MDL-Nummer MFCD00149104
InChI-Schlüssel QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Synonym calcium 2-keto-d-gluconate
PubChem CID 131852723
IUPAC-Name Calcium;(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexansäure
SMILES C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Farbe Weiß
Menge 10 g
Beilstein 3808734
Optische Drehung −70° (c=2 in Water)
Formelmasse 231.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver