Learn More
2-Ketoglutarsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10274830
Marke: Thermo Scientific Acros 122860250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 328-50-7 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-50-7
Summenformel C5H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 146.098
MDL-Nummer MFCD00004165
InChI-Schlüssel KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915
IUPAC-Name 2-Oxopentandioesäure
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ketoglutaric acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Glührückstand 0.2% max.
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 1 hr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH2CH2COCO2H
Menge 25 g
Beilstein 03, 789
Fieser 01,531
Merck Index 15, 5350
Transmission 95% min. (c=10, H2O)
Formelmasse 146.1
Reinheit (%) ≥97.5% (on anhydrous substance)
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ketoglutaric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.