Learn More
2-Ketoglutarsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493963 25 g 25 Gramm
11403973 100 g 100 Gramm
11413973 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493963 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10256.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 328-50-7 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
2-Ketoglutaric acid is used as an intermediate in the kreb’s cycle catalyzed by glutamate dehydrogenase enzyme on glutamate. It is also used in dietary supplements to improve protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ketoglutarsäure wird als Zwischenprodukt im Kreb-Zyklus verwendet, der durch Glutamat-Dehydrogenase-Enzym auf Glutamat katalysiert wird. Es wird auch in Nahrungsergänzungsmitteln zur Verbesserung der Proteinsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Von Wärme fernhalten. In Inertgas lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-50-7
Summenformel C5H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 146.098
MDL-Nummer MFCD00004165
InChI-Schlüssel KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915
IUPAC-Name 2-Oxopentandioesäure
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ketoglutaric acid
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Menge 25 g
Beilstein 1705689
Merck Index 14,5303
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 146.1
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ketoglutaric acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-oxopentanedioic acid