Learn More
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455127 10 g 10 Gramm
11465127 50 g 50 Gramm
11475127 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22556.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18686-82-3
Summenformel C2H2N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 118.172
MDL-Nummer MFCD00040404
InChI-Schlüssel JLAMDELLBBZOOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, mtd:2-mereapto-1,3,4-thiadiazole, acmc-20ansd, pubchem10119, ksc177e6p
PubChem CID 3034302
IUPAC-Name 3H-1,3,4-Thiadiazol-2-Thion
SMILES C1=NNC(=S)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 118.17
Reinheit (%) 98%