Learn More
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020959
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11444424
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13094.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 60-56-0 | C4H6N2S | 114.17 g/mol
Possesses antioxidant properties
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-56-0
Summenformel C4H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.17
MDL-Nummer MFCD00179321
InChI-Schlüssel PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-Imidazol-2-Thion
SMILES CN1C=CNC1=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-1-methylimidazole
Schmelzpunkt 144°C to 147°C
Siedepunkt 280°C (decomposition)
Geruch Stench
Menge 25 g
Beilstein 108646
Merck Index 14,5971
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water; Soluble in alcohol,chloroform; Sparingly soluble in ether,benzene.
Formelmasse 114.17
Reinheit (%) 98%