Learn More
Alfa Aesar™ 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidin Hydrat, 98 %
Artikelnummer. 11484913
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484913 10 g 10 Gramm
11494913 50 g 50 Gramm
11404923 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484913 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A12231.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 22325-27-5
Summenformel C6H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 140.204
MDL-Nummer MFCD00006079
InChI-Schlüssel RAFAYWADRVMWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethyl-2-mercaptopyrimidine, 4,6-dimethyl-2 1h-pyrimidinethione, 4,6-dimethylpyrimidine-2-thiol, 4,6-dimethyl-2-thiopyrimidine, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinethiol, 2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, 2 1h-pyrimidinethione, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethylpyrimidine-2-thione, 4,6-dimethyl-pyrimidine-2-thiol, 4,6-dimethyl-2-thiolpyrimidine
PubChem CID 673664
IUPAC-Name 4,6-Dimethyl-1H-Pyrimidin-2-Thion
SMILES CC1=CC(=NC(=S)N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine hydrate
Schmelzpunkt 213°C to 216°C
Menge 10 g
Beilstein 81330
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) 98%