Learn More
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458957 5 g 5 Gramm
11468957 25 g 25 Gramm
11478957 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20570.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 37052-78-1 | C8H8N2OS | 180.23 g/mol
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole is used in the preparation of COX-2 inhibitors. It is also employed in the preparation of compounds such as 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole and 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl-1-oxide)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole. Further, it acts as a hetercocyclic building block and serves as an intermediate of drug omeprazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Mercapto-5-Methoxybenzimidazol wird bei der Herstellung von COX-2-Inhibitoren verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Verbindungen wie 5-Methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol und 5-Methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl-1-oxid)methylfonyl]-1H-benzimidazol eingesetzt. Darüber hinaus fungiert es als hetercocyclischer Baustein und dient als Zwischenprodukt des Medikaments Omeprazol.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid. Schwer löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37052-78-1
Summenformel C8H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 180.23
MDL-Nummer MFCD00134581
InChI-Schlüssel KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 2-mercapto-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-methoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-1h-benzimidazole, 5-methoxy-1h-benzoimidazole-2-thiol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methoxybenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 665603
SMILES COC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Schmelzpunkt 255°C to 259°C
Menge 5 g
Beilstein 3605123
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in methanol. Insoluble in water.
IUPAC-Name 5-Methoxy-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
Formelmasse 180.23
Reinheit (%) 99%