Learn More
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025199
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11458957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20570.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 37052-78-1 | C8H8N2OS | 180.23 g/mol
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole is used in the preparation of COX-2 inhibitors. It is also employed in the preparation of compounds such as 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole and 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl-1-oxide)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole. Further, it acts as a hetercocyclic building block and serves as an intermediate of drug omeprazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Mercapto-5-Methoxybenzimidazol wird bei der Herstellung von COX-2-Inhibitoren verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Verbindungen wie 5-Methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol und 5-Methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl-1-oxid)methylfonyl]-1H-benzimidazol eingesetzt. Darüber hinaus fungiert es als hetercocyclischer Baustein und dient als Zwischenprodukt des Medikaments Omeprazol.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid. Schwer löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37052-78-1
Summenformel C8H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 180.23
MDL-Nummer MFCD00134581
InChI-Schlüssel KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 2-mercapto-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-methoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-1h-benzimidazole, 5-methoxy-1h-benzoimidazole-2-thiol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methoxybenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 665603
SMILES COC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Schmelzpunkt 255°C to 259°C
Menge 5 g
Beilstein 3605123
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in methanol. Insoluble in water.
IUPAC-Name 5-Methoxy-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
Formelmasse 180.23
Reinheit (%) 99%