Learn More
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025715
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11419297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21355.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 29490-19-5 | C3H4N2S2 | 132.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29490-19-5
Summenformel C3H4N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 132.20
MDL-Nummer MFCD00038349
InChI-Schlüssel FPVUWZFFEGYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methyl, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 2-methyl-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, d2-1,3,4-thiadiazoline-5-thione, 2-methyl, cefazolin impurity e, pubchem9932, acmc-1cbwn
PubChem CID 1810203
IUPAC-Name 5-Methyl-3H-1,3,4-Thiadiazol-2-Thion
SMILES CC1=NNC(=S)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Schmelzpunkt 182°C to 185°C
Menge 50 g
Beilstein 606663
Formelmasse 132.21
Reinheit (%) 99%