Learn More
2-Mercapto-5-methylbenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399589
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399589 5 g 5 Gramm
11453494 25 g 25 Gramm
11463494 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399589 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11192.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 27231-36-3 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole is used as an additive in liquid paraffin. And also used in electrochemical techniques, corrosion inhibitors for steel under highly acidic conditions and pointed out that the effectiveness of the heterocyclic compound can be intimately associated to its molecular structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Mercapto-5-Methylbenzimidazol wird als Zusatzstoff in flüssigem Paraffin verwendet. Außerdem wird es in elektrochemischen Verfahren eingesetzt, als Korrosionshemmer für Stahl unter stark sauren Bedingungen und zeigte, dass die Wirksamkeit der heterocyclischen Verbindung eng mit ihrer molekularen Struktur in Verbindung gebracht werden kann.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27231-36-3
Summenformel C8H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 164.23
MDL-Nummer MFCD00010617
InChI-Schlüssel CWIYBOJLSWJGKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-5-methylbenzimidazole, 5-methyl-1h-benzo d imidazole-2 3h-thione, 5-methyl-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methyl-2-benzimidazolethiol, 5-methyl-2-mercaptobenzimidazole, 5-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-methyl, 1,3-dihydro-5-methyl-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methyl-1h-benzoimidazole-2-thiol, 5-methylbenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 712373
IUPAC-Name 5-Methyl-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
SMILES CC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Schmelzpunkt ∼295°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 5083
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 164.23
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercapto-5-methylb