Learn More
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342249
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11342249 1 g 1 Gramm
11352249 5 g 5 Gramm
11362249 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11342249
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27239.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 52767-84-7 | C7H10N2S | 154.23 g/mol
By using 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine (MPP) as capping ligands, copper nanoclusters with different core sizes were prepared using a chemical reduction method. 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine finds use as means of synthesizing enantiomerically enriched compounds. Used as an odorant to help detect natural gas leaks. As intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Durch die Verwendung von 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidin (MPPs) als Deckelliganden wurden Kupfernanocluster mit unterschiedlichen Kerngrößen mit einer chemischen Reduktionsmethode hergestellt. 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidin findet Verwendung als Mittel zur Synthese enantiomerisch angereicherter Verbindungen. Wird als Geruchsmittel verwendet, um Erdgaslecks zu erkennen. Als Zwischenprodukt in organischen Synthesen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52767-84-7
Summenformel C7H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 154.23
MDL-Nummer MFCD07777095
InChI-Schlüssel YZFGTZRDMRKBBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-propylpyrimidine-2-thiol, 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine, pubchem9576, 5-propylpyrimidine-2 1h-thione
PubChem CID 12356156
SMILES CCCC1=CNC(=S)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine
Schmelzpunkt 207°C to 211°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-Propyl-1H-Pyrimidin-2-Thion
Formelmasse 154.24
Reinheit (%) 98%