Learn More
2-Mercaptobenzimidazol, 97 %
Artikelnummer. 11443917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443917 2500 g -
11423917 100 g -
11389589 250 g 250 Gramm
11433917 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11443917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18350.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 583-39-1 | C7H6N2S | 150,20 g/mol
2-Mercaptobenzimidazol wird als Antidegradationsmittel verwendet. Es dient zum Schutz von Gummi vor Oxidation. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Zubereitung von Rabeprazol eingesetzt. Darüber hinaus findet es medizinische Anwendung in Anti-Lepra-Medikamenten. Darüber hinaus wird es als Aufheller für Kupferplattierungen verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
2-Mercaptobenzimidazol wird als Antidegradationsmittel verwendet. Es dient zum Schutz von Gummi vor Oxidation. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Zubereitung von Rabeprazol eingesetzt. Darüber hinaus findet es medizinische Anwendung in Anti-Lepra-Medikamenten. Darüber hinaus wird es als Aufheller für Kupferplattierungen verwendet.
Löslichkeit
Leicht löslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-39-1
Summenformel C7H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 150.20
MDL-Nummer MFCD00466107
InChI-Schlüssel YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 707035
SMILES S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptobenzimidazole
Schmelzpunkt 305°C to 310°C
Dichte 1.42
Flammpunkt >250°C (487°F)
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 119867
Merck Index 14,1082
Synonym 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-thion
Formelmasse 150.2
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke