Learn More
2-Mercaptobenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024126
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11423917 100 g -
11389589 250 g 250 Gramm
11433917 500 g 500 Gramm
11443917 2500 g -
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11423917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18350.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 583-39-1 | C7H6N2S | 150.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Mercaptobenzimidazol wird als Antidegradationsmittel verwendet. Es dient zum Schutz von Gummi vor Oxidation. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Zubereitung von Rabeprazol eingesetzt. Darüber hinaus findet es medizinische Anwendung in Anti-Lepra-Medikamenten. Darüber hinaus wird es als Aufheller für Kupferplattierungen verwendet.
Löslichkeit
Leicht löslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-39-1
Summenformel C7H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 150.20
MDL-Nummer MFCD00466107
InChI-Schlüssel YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 707035
SMILES S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptobenzimidazole
Schmelzpunkt 305°C to 310°C
Flammpunkt >250°C (487°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 119867
Merck Index 14,1082
Synonym 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol
IUPAC-Name 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-thion
Formelmasse 150.2
Reinheit (%) 97%