Learn More
2-Mercaptobenzothiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10163460 10 g Glasflasche 10 Gramm
10494385 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10716531 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10522141 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10163460
Marke: Thermo Scientific Acros 125450100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-30-4
Summenformel C7H5NS2
Molekulargewicht (g/mol) 167.24
MDL-Nummer MFCD00005781
InChI-Schlüssel YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC-Name 3H-1,3-Benzothiazol-2-thion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptobenzothiazole
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 172.0°C to 182.0°C
Farbe Gelb
Flammpunkt 243°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (60°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 27, II, 233
Merck Index 15, 5935
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.12g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol,acetone,benzene and,chloroform
Formelmasse 167.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver