Learn More
2-Mercaptobenzothiazol, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15696090 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15696090 10 g Poly-Flasche 10 Gramm
15616100 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15606100 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15696090 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 6372010G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
für die Bestimmung von Ag, Au, Bi, Cd, Hg, Ir, Pt, Tl, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-30-4
Summenformel C7H5NS2
Molekulargewicht (g/mol) 167.244
MDL-Nummer MFCD00005781
InChI-Schlüssel YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Mercaptobenzothiazol, 2 3h-Benzothiazolethion, Benzothiazol-2-Thiol, 1,3-Benzothiazol-2-Thiol, Benzo-d-Thiazol-2-Thiol, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC-Name 3H-1,3-Benzothiazol-2-thion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptobenzothiazol
Schmelzpunkt 179 °C bis 182 °C
Farbe Gelb
Siedepunkt 260 °C
Geruch Keine Daten
Verpackung Poly-Flasche
Menge 10 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 119484
Formelmasse 167.25 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Physikalische Form Pulver